2-Decyn-1-ol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L05523.06 L05523.14
L05523.06EA 739 DKK
L05523.06 L05523.14
2-Decyn-1-ol ≥97%
2-Decyn-1-ol
Purity: 97% CAS No.: 4117-14-0 Molecular Formula: CH3(CH2)6C≡CCH2OH Formula Weight: 154.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4585 Boiling Point: 114-116°/6mm Beilstein Reference: 1852842 MDL No.: MFCD00041567
Formel: C₁₀H₁₈O
Kogepunkt: 114…116 °C (6 mmHg)
Massefylde: 0,855
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041567
CAS-nummer: 4117-14-0