Thiazole-2-carbaldehyde ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
F0303-1G
F0303-5G
TCIAF0303-1GEA
148
DKK
TCIAF0303-1G
TCIAF0303-5G
Thiazole-2-carbaldehyde ≥97.0% (by GC)
Thiazole-2-carbaldehyde
Formel:
C₄H₃NOS Kogepunkt: 70°C Flammepunkt: 68°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00142924 CAS-nummer: 10200-59-6 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |