2-Chloro-N,N-diethylacetamide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D0483-25G D0483-500G
TCIAD0483-25GEA 312 DKK
TCIAD0483-25G TCIAD0483-500G
2-Chloro-N,N-diethylacetamide ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-N,N-diethylacetamide
Formel: C₆H₁₂ClNO
Kogepunkt: 150°C
MDL Number: MFCD00000928
CAS-nummer: 2315-36-8
EINECS: 219-019-2
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=576ba3f0ed9312218a70ee6d6678c47c1246cc56&vid=576ba3f0ed9312218a70ee6d6678c47c1246cc56&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %