2(5H)-Furanon ≥93.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
C1078-25ML
C1078-5ML
TCIAC1078-25MLEA
2480
DKK
TCIAC1078-25ML
TCIAC1078-5ML
2(5H)-Furanon ≥93.0% (by GC)
2(5H)-Furanon
Formel:
C₄H₄O₂ Kogepunkt: 214°C Smeltepunkt: 5°C Flammepunkt: 101°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00005376 CAS-nummer: 497-23-4 EINECS: 207-839-3 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 93.0 % |