Titan(IV)chlorid 14% ∼1.0 mol/L in dichloromethane
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
T2052-100ML
T2052-500ML
TCIAT2052-100MLEA
271
DKK
TCIAT2052-100ML
TCIAT2052-500ML
Titan(IV)chlorid 14% ∼1.0 mol/L in dichloromethane
Titan(IV)chlorid
Formel:
Cl₄Ti Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00011267 CAS-nummer: 7550-45-0 EINECS: 231-441-9 UN nummer: 3289 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,09478 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Concentration (Argentmetric titration) | 14.0 to 15.0 w/w% |