2-Vinylpyridin ≥97.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Stabilization: stabiliseret med 4-tert-Butylpyrocatechol
V0024-25ML V0024-500ML
TCIAV0024-25MLEA 132 DKK
TCIAV0024-25ML TCIAV0024-500ML
2-Vinylpyridin ≥97.0% (by GC) stabilised
2-Vinylpyridin
Formel: C₇H₇N
Kogepunkt: 158°C
Smeltepunkt: –50 °C
Massefylde: 0,9735 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 46°C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00006355
CAS-nummer: 100-69-6
EINECS: 202-879-8
UN nummer: 3073
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1d6c5a94391def261b11e9fbe1b1c8bdfd80f35&vid=e1d6c5a94391def261b11e9fbe1b1c8bdfd80f35&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %