di-Lithiumtetraborat
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
96149.D9 96149.A1
96149.D9EA 0 DKK
96149.D9 96149.A1
di-Lithiumtetraborat
di-Lithiumtetraborat
Formel: Li₂B₄O₇
Smeltepunkt: 918 °C
Massefylde: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011083
CAS-nummer: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Merck Index: 14,05524