3-Quinolincarbaldehyd ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Q0075-1G Q0075-5G
TCIAQ0075-1GEA 517 DKK
TCIAQ0075-1G TCIAQ0075-5G
3-Quinolincarbaldehyd ≥96.0% (by GC, titration analysis)
3-Quinolincarbaldehyd
Formel: C₁₀H₇NO
Kogepunkt: 128°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006768
CAS-nummer: 13669-42-6
EINECS: 237-147-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebf08128e2d3164d850a1d415cf8bbedf5fe591e&vid=7724329c1387547c596cba69fdc80b2ddb03be39&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 66.0 to 71.0 deg-C