1-(Trimethylsiloxy)cyclohexen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (Cyclohex-1-en-1-yloxy)trimethylsilane
T1556-10ML T1556-25ML
TCIAT1556-10MLEA 419 DKK
TCIAT1556-10ML TCIAT1556-25ML
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexen ≥98.0% (by GC)
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexen
Formel: C₉H₁₈OSi
Kogepunkt: 165°C
Flammepunkt: 41°C
MDL Number: MFCD00001541
CAS-nummer: 6651-36-1
EINECS: 229-675-1
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce8e7d1141a44d0a53ddb8f07d31173211bf4a1e&vid=ce8e7d1141a44d0a53ddb8f07d31173211bf4a1e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %