1-(4-Morpholino)cyclohexen ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
C0956-500ML C0956-25ML
TCIAC0956-500MLEA 3860 DKK
TCIAC0956-500ML TCIAC0956-25ML
1-(4-Morpholino)cyclohexen ≥97.0% (by GC, titration analysis)
1-(4-Morpholino)cyclohexen
Formel: C₁₀H₁₇NO
Kogepunkt: 140°C
Flammepunkt: 68°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006163
CAS-nummer: 670-80-4
EINECS: 211-579-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2f72cf360472b448c6fdc7d48152778e1f01368&vid=d2f72cf360472b448c6fdc7d48152778e1f01368&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %