syn-Benzaldehydeoxim ≥90.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B0011-25G B0011-500G B0011-100G
TCIAB0011-25GEA 403 DKK
TCIAB0011-25G TCIAB0011-500G TCIAB0011-100G
syn-Benzaldehydeoxim ≥90.0% (by GC)
syn-Benzaldehydeoxim
Formel: C₇H₇NO
Kogepunkt: 123°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002119
CAS-nummer: 622-31-1
EINECS: 213-261-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb290ae1f4c2f8aaa445b6b2c61896f06d5163b1&vid=bb290ae1f4c2f8aaa445b6b2c61896f06d5163b1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %