5,8,11,14-Eicosatetraynoic acid
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
90120-10 90120-5 90120-50 90120-25
CAYM90120-10EA 2020 DKK
CAYM90120-10 CAYM90120-5 CAYM90120-50 CAYM90120-25
5,8,11,14-Eicosatetraynoic acid
5,8,11,14-Eicosatetraynoic acid
Formel: C₂₀H₂₄O₂
MDL Number: MFCD00036967
CAS-nummer: 1191-85-1