Perfluorheptansyre ≥98.0% (by titrimetric analysis), High Grade til ion-par kromatografi, til LC-MS
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A5721-1G A5721-5G
TCIAA5721-1GEA 452 DKK
TCIAA5721-1G TCIAA5721-5G
Perfluorheptansyre ≥98.0% (by titrimetric analysis), High Grade til ion-par kromatografi, til LC-MS
Perfluorheptansyre
Formel: C₇HF₁₃O₂
Kogepunkt: 177°C
MDL Number: MFCD00039604
CAS-nummer: 375-85-9
EINECS: 206-798-9
UN nummer: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b639be773c096ebc748bf581407c2d59f1c1bcea&vid=deefac754d4421f851d4678ee175e41fd2b272c5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Absorbance (230nm) max. 0.20
Absorbance (254nm) max. 0.01