n-Decan ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D0011-25ML D0011-500ML
TCIAD0011-25MLEA 148 DKK
TCIAD0011-25ML TCIAD0011-500ML
n-Decan ≥99.0% (by GC)
n-Decane
Formel: H₃C(CH₂)₈CH₃
Molekylvægt: 142.28 g/mol
Kogepunkt: 174°C
Smeltepunkt: -30
Flammepunkt: 50°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008954
CAS-nummer: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
UN nummer: 2247
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eda064926c9d30346d0ffe436be0c4a2780ce34f&vid=075bb724b1d5fa3c5bdcd6450f4e179ade23a427&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %