1-Iodpropan ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Stabilization: Stabilised with copper chip
I0068-25G I0068-500G I0068-100G
TCIAI0068-25GEA 542 DKK
TCIAI0068-25G TCIAI0068-500G TCIAI0068-100G
1-Iodpropan ≥98.0% (by GC) stabilised
1-Iodopropane
Formel: C₃H₇I
Kogepunkt: 102°C
Smeltepunkt: –98 °C
Massefylde: 1,741 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 44°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001095
CAS-nummer: 107-08-4
EINECS: 203-460-2
UN nummer: 2392
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07862
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2355784bd416f7570ee096c5fbb9eb84620cb24f&vid=33df6068363349f90fc01f705038506bcf671ab7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %