8-Chlor-1-octanol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
8-Chloro-1-n-octanol
C2448-25ML
C2448-5ML
TCIAC2448-25MLEA
805
DKK
TCIAC2448-25ML
TCIAC2448-5ML
8-Chlor-1-octanol ≥97.0% (by GC)
8-Chloro-1-octanol
Formel:
C₈H₁₇ClO Kogepunkt: 130°C Smeltepunkt: –3 °C Massefylde: 0,976 g/cm³ (25 °C) |
MDL Number:
MFCD00040005 CAS-nummer: 23144-52-7 EINECS: 245-451-6 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |