Chloracetaldehyddimethylacetal ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Chloro-2,2-dimethoxyethane
C0085-25ML C0085-500ML
TCIAC0085-25MLEA 132 DKK
TCIAC0085-25ML TCIAC0085-500ML
Chloracetaldehyddimethylacetal ≥98.0% (by GC)
Chloracetaldehyddimethylacetal
Formel: C₄H₉ClO₂
Kogepunkt: 130°C
Smeltepunkt: < –73 °C
Massefylde: 1,098 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 35°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000948
CAS-nummer: 97-97-2
EINECS: 202-624-0
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3456a638f937acc34d8950c7ca993bd8e12efd5&vid=e3c6928f09dbdee1f57eee7558fe9e92d08a95d7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %