Octanal ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
O0044-25ML
O0044-500ML
TCIAO0044-25MLEA
132
DKK
TCIAO0044-25ML
TCIAO0044-500ML
Octanal ≥98.0% (by GC)
Caprylaldehyde
Formel:
C₈H₁₆O Kogepunkt: 170°C Smeltepunkt: ∼12 °C Massefylde: 0,82 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 52°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007029 CAS-nummer: 124-13-0 EINECS: 204-683-8 UN nummer: 1191 ADR: 3,III Merck Index: 14,01766 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |