4-Ethenylcyclohexen ≥95.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Stabilization:
stabiliseret med BHT/Ionol
V0023-25ML
V0023-100ML
TCIAV0023-25MLEA
197
DKK
TCIAV0023-25ML
TCIAV0023-100ML
4-Ethenylcyclohexen ≥95.0% (by GC) stabilised
(±)-4-Vinylcyclohexene
Formel:
C₈H₁₂ Kogepunkt: 128°C Massefylde: 0,8303 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 16°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00001576 CAS-nummer: 100-40-3 EINECS: 202-848-9 UN nummer: 3295 ADR: 3,II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...