4-Ethenylcyclohexen ≥95.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Stabilization: stabiliseret med BHT/Ionol
V0023-25ML V0023-100ML
TCIAV0023-25MLEA 197 DKK
TCIAV0023-25ML TCIAV0023-100ML
4-Ethenylcyclohexen ≥95.0% (by GC) stabilised
(±)-4-Vinylcyclohexene
Formel: C₈H₁₂
Kogepunkt: 128°C
Massefylde: 0,8303 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 16°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001576
CAS-nummer: 100-40-3
EINECS: 202-848-9
UN nummer: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01165b3d62f5b89f1a829f1fcc8f3566580173fd&vid=108b70c82cf423a40f8fd77e0596f9af4484fdb5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %