Jod ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
I0604-25G I0604-500G
TCIAI0604-25GEA 181 DKK
TCIAI0604-25G TCIAI0604-500G
Jod ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Jod
Formel: I₂
Molekylvægt: 253.81 g/mol
Kogepunkt: 184.3
Smeltepunkt: 114°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011355
CAS-nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN nummer: 3495
ADR: 8 III
Merck Index: 14,05014
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ad8a29196f0b4f7e8bc4b2c5a31d4ccae809a81&vid=5647cb2397f853e7bdf732d4e548f0313a5a2ca2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Gray to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %