Trityliumtetrafluorborat ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
T1173-25G T1173-5G
TCIAT1173-25GEA 862 DKK
TCIAT1173-25G TCIAT1173-5G
Trityliumtetrafluorborat ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Trityliumtetrafluorborat
Formel: C₁₉H₁₅BF₄
Smeltepunkt: 202°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00013120
CAS-nummer: 341-02-6
EINECS: 206-433-3
UN nummer: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01169755771416068e819a95600ea410bb82d8bd&vid=01169755771416068e819a95600ea410bb82d8bd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %