4-Bromstyren ≥95.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Stabilization: stabiliseret med 4-tert-Butylpyrocatechol
B1980-25G B1980-5G
TCIAB1980-25GEA 1360 DKK
TCIAB1980-25G TCIAB1980-5G
4-Bromstyren ≥95.0% (by GC) stabilised
4-Bromstyren
Formel: C₈H₇Br
Kogepunkt: 81°C
Massefylde: 1,5991 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 75°C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00000110
CAS-nummer: 2039-82-9
EINECS: 218-022-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c388dec8a18d658d48cc81a868105c298b9410b&vid=4c388dec8a18d658d48cc81a868105c298b9410b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %