(R)-(-)-Mandelsyre ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
M0662-25G
M0662-500G
M0662-100G
TCIAM0662-25GEA
279
DKK
TCIAM0662-25G
TCIAM0662-500G
TCIAM0662-100G
(R)-(-)-Mandelsyre ≥99.0% (by GC, titration analysis)
(R)-(-)-Mandelsyre
Formel:
C₈H₈O₃ Kogepunkt: 322 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 130…132 °C Massefylde: 1,341 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: ≥ 190 °C |
MDL Number:
MFCD00064251 CAS-nummer: 611-71-2 EINECS: 210-276-6 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 132.0 to 135.0 deg-C |