Benzalkoniumchlorid 50% in water
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C8-18-alkyldimethyl-, chlorider
B0414-25G B0414-500G
TCIAB0414-25GEA 132 DKK
TCIAB0414-25G TCIAB0414-500G
Benzalkoniumchlorid 50% in water
Benzalkoniumchlorid
Formel: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00050250
CAS-nummer: 63449-41-2
EINECS: 264-151-6
UN nummer: 1760
ADR: 8 III
Merck Index: 14,01059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27f05fb34530410e60259100ac06710026903603&vid=846e9d9b588e1d5fafc5feacfe6443dcd6154a9c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Concentration (Nonaqueous Titration) 50.0 to 55.0 w/w%