1,3-Cyclooctadien ≥95.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Cycloocta-1,3-diene
Stabilization: stabiliseret med 4-tert-Butylpyrocatechol
C0502-25ML C0502-500ML
TCIAC0502-25MLEA 534 DKK
TCIAC0502-25ML TCIAC0502-500ML
1,3-Cyclooctadien ≥95.0% (by GC) stabilised
1,3-Cyclooctadiene
Formel: C₈H₁₂
Kogepunkt: 143°C
Smeltepunkt: –53 °C
Massefylde: 0,869 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 25°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001751
CAS-nummer: 1700-10-3
EINECS: 216-929-1
UN nummer: 2520
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc1740f3aff1e3a0c21f787a6cff89137a96642d&vid=cc1740f3aff1e3a0c21f787a6cff89137a96642d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %