Methyloctanoat ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
O0033-25ML O0033-500ML
TCIAO0033-25MLEA 181 DKK
TCIAO0033-25ML TCIAO0033-500ML
Methyloctanoat ≥99.0% (by GC)
Methyloctanoat
Formel: C₉H₁₈O₂
Kogepunkt: 193°C
Massefylde: 0,877 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 76°C
MDL Number: MFCD00009551
CAS-nummer: 111-11-5
EINECS: 203-835-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10b1f053b5fc350ae6bacc125c0d55a4e7bdcaac&vid=10b1f053b5fc350ae6bacc125c0d55a4e7bdcaac&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %