Titan(IV)butanolat
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B0742-25G B0742-500G
TCIAB0742-25GEA 140 DKK
TCIAB0742-25G TCIAB0742-500G
Titan(IV)butanolat
Titan(IV)butanolat
Formel: C₁₆H₃₆O₄Ti
Kogepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –55 °C
Massefylde: 0,993 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 46°C
MDL Number: MFCD00009433
CAS-nummer: 5593-70-4
EINECS: 227-006-8
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51643979ff74e929fd24a23769e2908f61470110&vid=51643979ff74e929fd24a23769e2908f61470110&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Ignition residue 23.2 to 24.5 %