Inden ≥93.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
I0016-25ML I0016-500ML I0016-100ML
TCIAI0016-25MLEA 165 DKK
TCIAI0016-25ML TCIAI0016-500ML TCIAI0016-100ML
Inden ≥93.0% (by GC)
Inden
Formel: C₉H₈
Kogepunkt: 180°C
Smeltepunkt: –2 °C
Massefylde: 0,998 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 58°C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00003777
CAS-nummer: 95-13-6
EINECS: 202-393-6
UN nummer: 3295
ADR: 3,III
Merck Index: 14,04939
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c3b5c4b4b6de51a3b4cdc2ef5bc29dadf42be77&vid=2c3b5c4b4b6de51a3b4cdc2ef5bc29dadf42be77&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %