Span® 20
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
S0059-25G S0059-500G
TCIAS0059-25GEA 140 DKK
TCIAS0059-25G TCIAS0059-500G
Span® 20
Span® 20
Formel: C₁₈H₃₄O₆
Massefylde: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 204°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005365
CAS-nummer: 1338-39-2
EINECS: 215-663-3
Merck Index: 14,08724
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Saponification Value 155.0 to 174.0