Span® 80
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
S0060-25G S0060-500G
TCIAS0060-25GEA 140 DKK
TCIAS0060-25G TCIAS0060-500G
Span® 80
Span® 80
Formel: C₂₄H₄₄O₆
Massefylde: 1 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00080948
CAS-nummer: 1338-43-8
EINECS: 215-665-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to Amber to Dark purple clear liquid
Saponification Value 142.0 to 189.0
Acid Value max. 10.0