Dichlor(phenyl)phosphin ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
P0207-25ML P0207-500ML
TCIAP0207-25MLEA 132 DKK
TCIAP0207-25ML TCIAP0207-500ML
Dichlor(phenyl)phosphin ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Dichlor(phenyl)phosphin
Formel: C₆H₅Cl₂P
Kogepunkt: 59°C
Smeltepunkt: –51 °C
Massefylde: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 102°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000528
CAS-nummer: 644-97-3
EINECS: 211-425-8
UN nummer: 2798
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c5cd3518e40314e6cc6bf7449dcdba0ff1830b8&vid=8c5cd3518e40314e6cc6bf7449dcdba0ff1830b8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %