Wooden applicators
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
44301035 44300020 44301020 44302030 44301015 44300015
HECH44301035EA 66 DKK
HECH44301035 HECH44300020 HECH44301020 HECH44302030 HECH44301015 HECH44300015
Wooden applicators
Podepinde Vatpinde til klinisk brug
Wooden applicators of hardwood in bundles of 50 or 100 pieces.
  • Unpointed (blunt), one end pointed and cotton ended variants are available
Bestillingsoplysninger: Unpointed (blunt), one end pointed and cotton ended variants.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904