Poly(2-ethyl-2-oxazoline), M.W. ~500,000
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
42398.22
42398.36
42398.A4
42398.22EA
562
DKK
42398.22
42398.36
42398.A4
Poly(2-ethyl-2-oxazoline), M.W. ~500,000
Poly(2-ethyl-2-oxazoline)
CAS No.: 25805-17-8
Molecular Formula: [-N(COC2H5)CH2CH2-]n
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00134377
Formel:
(C₅H₉NO)x Molekylvægt: 200000 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
CAS-nummer:
25805-17-8 |