Poly(2-ethyl-2-oxazoline), M.W. ~200,000
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
42397.22 42397.36 42397.A4
42397.22EA 564 DKK
42397.22 42397.36 42397.A4
Poly(2-ethyl-2-oxazoline), M.W. ~200,000
Poly(2-ethyl-2-oxazoline)
Formel: (C₅H₉NO)x
Molekylvægt: 200000 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 25805-17-8