Thiophen-3-acetonitrile ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 98%
CAS No.: 13781-53-8
Molecular Formula: C6H5NS
Formula Weight: 123.18
Flash Point: 119°(246°F)
Refractive Index: 1.5430
Boiling Point: 240-242°
Beilstein Reference: 107774
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00005471
Formel:
C₆H₅NS Kogepunkt: 240…242 °C Massefylde: 1,080 Flammepunkt: 119 °C (246 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005471 CAS-nummer: 13781-53-8 EINECS: 237-433-1 UN nummer: 3276 ADR: 6.1,III |