6-Bromo-2-naphthoic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L16093.06 L16093.14
L16093.06EA 624 DKK
L16093.06 L16093.14
6-Bromo-2-naphthoic acid ≥98%
6-Bromo-2-naphthoic acid
Formel: C₁₁H₇BrO₂
Smeltepunkt: 292…296 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01075720
CAS-nummer: 5773-80-8