4-Chloro-8-fluoroquinoline
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H50541.03 H50541.06
H50541.03EA 1520 DKK
H50541.03 H50541.06
4-Chloro-8-fluoroquinoline
4-Chloro-8-fluoroquinoline
CAS No.: 63010-72-0 Molecular Formula: C9H5ClFN Formula Weight: 181.60 MDL No.: MFCD00278785
Formel: C₉H₅ClFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00278785
CAS-nummer: 63010-72-0