Diethyl (4-methoxybenzyl)phosphonate ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Diethyl 4-methoxybenzylphosphonate
L05226.09 L05226.18
L05226.09EA 866 DKK
L05226.09 L05226.18
Diethyl (4-methoxybenzyl)phosphonate ≥98%
Diethyl (4-methoxybenzyl)phosphonate
Purity: 98+% CAS No.: 1145-93-3 Molecular Formula: C12H19O4P Formula Weight: 258.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5045 Boiling Point: 136-138°/0.7mm Beilstein Reference: 2125148 MDL No.: MFCD00015662
Formel: C₁₂H₁₉O₄P
Molekylvægt: 258.25 g/mol
Kogepunkt: 136…138 °C (0.7 mmHg)
Massefylde: 1.500
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015662
CAS-nummer: 1145-93-3
EINECS: 214-548-5