Diethyl (4-chlorobenzyl)phosphonate ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Diethyl 4-chlorobenzylphosphonate
L00965.09
L00965.18
L00965.09EA
691
DKK
L00965.09
L00965.18
Diethyl (4-chlorobenzyl)phosphonate ≥98%
Diethyl (4-chlorobenzyl)phosphonate
Purity: 98+%
CAS No.: 39225-17-7
Molecular Formula: C11H16ClO3P
Formula Weight: 262.67
Flash Point:
Formel:
C₁₁H₁₆ClO₃P Molekylvægt: 262.67 g/mol Kogepunkt: 153…155 °C (0.6 mmHg) Massefylde: 1.082 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00051568 CAS-nummer: 39225-17-7 EINECS: 254-365-8 |