Benzyl isocyanide ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B2185-1G B2185-5G
TCIAB2185-1GEA 526 DKK
TCIAB2185-1G TCIAB2185-5G
Benzyl isocyanide ≥96.0% (by GC)
Benzyl isocyanide
Formel: C₈H₇N
Molekylvægt: 117.15 g/mol
Kogepunkt: 106°C
Flammepunkt: 79°C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00000004
CAS-nummer: 10340-91-7
EINECS: 233-738-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=000b3aca719d475b61f64c3ff6f8963a814cc0df&vid=000b3aca719d475b61f64c3ff6f8963a814cc0df&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %