4-Amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2-Chloro-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
B20938.03
B20938.06
B20938.03EA
232
DKK
B20938.03
B20938.06
4-Amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride ≥97%
4-Amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride
Purity: 97%
CAS No.: 57729-79-0
Molecular Formula: C7H4ClF3N2O2
Formula Weight: 240.58
Melting Point: 63-67°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00042153
Formel:
C₇H₄ClF₃N₂O₂ Molekylvægt: 240.58 g/mol Smeltepunkt: 63…67 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00042153 CAS-nummer: 57729-79-0 UN nummer: 2811 ADR: 6.1 III |