(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile
B1455-25G B1455-5G
TCIAB1455-25GEA 1470 DKK
TCIAB1455-25G TCIAB1455-5G
(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile ≥98.0% (by GC)
(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile
Formel: C₉H₈BrNO
Molekylvægt: 226.08 g/mol
Kogepunkt: 178°C
MDL Number: MFCD00016391
CAS-nummer: 772-59-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6113e03d3300497d88c27d4898ea76e86c68d033&vid=6113e03d3300497d88c27d4898ea76e86c68d033&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 57.0 deg-C