(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile
L09840.09 L09840.04
L09840.09EA 1580 DKK
L09840.09 L09840.04
(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile ≥99%
(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile
Purity: 99% CAS No.: 772-59-8 Molecular Formula: C9H8BrNO Formula Weight: 226.08 Melting Point: 50-53° Boiling Point: 175-178°/6mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00016391
Formel: C₉H₈BrNO
Molekylvægt: 226.08 g/mol
Kogepunkt: 175…178 °C (6 mmHg)
Smeltepunkt: 50…53 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016391
CAS-nummer: 772-59-8
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III