3-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H33680.MD H33680.03
H33680.MDEA 1840 DKK
H33680.MD H33680.03
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline ≥97%
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline
Purity: 97% Molecular Formula: C6H5F6NS Formula Weight: 237.16 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD16652430
Formel: C₆H₅F₆NS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16652430
CAS-nummer: 1240256-99-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III