4-(4-Chlorophenoxy)aniline 97%, stænger
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B21083.09 B21083.18
B21083.09EA 344 DKK
B21083.09 B21083.18
4-(4-Chlorophenoxy)aniline 97%, stænger
4-(4-Chlorophenoxy)aniline
Purity: 97% CAS No.: 101-79-1 Molecular Formula: C12H10ClNO Formula Weight: 219.67 Odour: Odourless Melting Point: 100-103° MDL No.: MFCD00043925
Formel: C₁₂H₁₀ClNO
Smeltepunkt: 100…103 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00043925
CAS-nummer: 101-79-1
EINECS: 202-976-5