Methyl-2-amino-5-chlorobenzoate ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L20187.06 L20187.14
L20187.06EA 987 DKK
L20187.06 L20187.14
Methyl-2-amino-5-chlorobenzoate ≥98%
Methyl-2-amino-5-chlorobenzoate
Purity: 98+% CAS No.: 5202-89-1 Molecular Formula: C8H8ClNO2 Formula Weight: 185.61 Melting Point: 67-70° Boiling Point: 168-170°/1mm MDL No.: MFCD00007837
Formel: C₈H₈ClNO₂
Kogepunkt: 168…170 °C (1 mmHg)
Smeltepunkt: 67…70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007837
CAS-nummer: 5202-89-1
EINECS: 225-992-4