(4-Acetamidophenyl)boronic acid 97+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Acetamidophenylboronic acid, 4-Acetamidobenzeneboronic acid, 4-Acetylaminophenylboronic acid
367610010 367610050
ACRO367610010EA 491 DKK
ACRO367610010 ACRO367610050
(4-Acetamidophenyl)boronic acid 97+%
(4-Acetamidophenyl)boronic acid
Formel: C₈H₁₀BNO₃
Smeltepunkt: 215…220 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02179451
CAS-nummer: 101251-09-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Grey to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.0 %