(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine 97%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Purity: 97%
CAS No.: 31886-58-5
Molecular Formula: C14H19FeN
Formula Weight: 257.16
Flash Point:
Formel:
C₁₄H₁₉FeN Kogepunkt: 120…121 °C (0,7 mmHg) Massefylde: 1,222 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00066273 CAS-nummer: 31886-58-5 |