Acetonitril med 0,1% (v/v) Trifluoreddikesyre
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
CP02.1 CP02.2
ROTHCP02.1EA 858.37 DKK
ROTHCP02.1 ROTHCP02.2
Acetonitril med 0,1% (v/v) Trifluoreddikesyre
Acetonitril med 0,1% (v/v) Trifluoreddikesyre
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
EINECS: 200-835-2
UN nummer: 1648
ADR: 3,II