3,4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L09518.09
L09518.18
L09518.09EA
851
DKK
L09518.09
L09518.18
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile ≥98%
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 4439-02-5
Molecular Formula: C9H7NO2
Formula Weight: 161.16
Flash Point:
Formel:
C₉H₇NO₂ Kogepunkt: 135…140 °C (5 mmHg) Smeltepunkt: 41…45 °C Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005835 CAS-nummer: 4439-02-5 EINECS: 224-655-9 UN nummer: 3439 ADR: 6.1,III |