3,4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L09518.09 L09518.18
L09518.09EA 851 DKK
L09518.09 L09518.18
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile ≥98%
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 4439-02-5 Molecular Formula: C9H7NO2 Formula Weight: 161.16 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 41-45° Boiling Point: 135-140°/5mm Beilstein Reference: 7739 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00005835
Formel: C₉H₇NO₂
Kogepunkt: 135…140 °C (5 mmHg)
Smeltepunkt: 41…45 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005835
CAS-nummer: 4439-02-5
EINECS: 224-655-9
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III